Läs mer
Brady™ Magnetisk plast ADR Transportskyltar
Produktkod. 11710234 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
1
1,5 1
1,6 1
1.4 1
3
4
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Förpackningsstorlek
11710234 1 Varje
11770234 1,5 1 Varje
11740234 1.4 1 Varje
11700244 1,6 1 Varje
11790244 4 Varje
11760244 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11710234 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00 SEK
    307.15 SEK / Paket med 1
    Save 51.85 SEK
    14% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 1-297 *297-B0859
Material Magnetisk plast
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 297.00 mm
Form Diamant
Visad text 1
Färg Svart på orange