Beskrivning
- Det magnetiska materialet kan appliceras på valfri metallyta och lika enkelt tas bort och placeras på ett annat ställ eller skåp.
- Gul och vit är standardfärger, men andra färger kan levereras på begäran (svart, grön, blå, röd, orange, beige, grå och rosa).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Tomma magnetremsor |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Visa | Blank |
| Formatera | Etikett |
| Material | Plast |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Magnetremsor |
| Visa mer |