Läs mer
Brady™ Magnetisk plast tomma skrivetiketter
Produktkod. 12860149 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
26 x 45 mm
108 x 26 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12860149 108 x 26 mm 1 paket
12850149 26 x 45 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12860149 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 234965
Beräknad leverans: 14-12-2026
Magnetiska tomma plastetiketter är idealiska för identifiering i lager med en ständigt föränderlig layout.
  • Denna typ av etiketter erbjuder fullständig flexibilitet.
  • De kan appliceras och tas bort från metallytor så många gånger som behövs.
  • När platserna ändras kan dessa etiketter flyttas tillsammans med produkterna.
  • Kan identifieras genom att skriva på dem eller applicera en självhäftande etikett på det magnetiska materialet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Beskrivning Tomma magnetiska etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Gloss
Formatera Etikett
Material Plast
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För identifiering i lager med ständigt föränderlig layout.
Antal per förpackning 25 Etiketter/Pk.
Kvantitet 25 Pk.
Form Rektangel
Mått (L x B) 108 x 26 mm
Längd (engelska) 1,02 harts
Bredd (engelska) 4,25 tum
Bredd (metrisk) 108 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 4,25 tum
Höjd (engelska) 1,02 harts
Höjd (metrisk) 26 mm
Alternativt artikelnummer BLANKA MAGNETISKA ETIKETTER B-859 26X108MM