Läs mer
Brady™ Magnetisk plast tomma skrivetiketter
Produktkod. p-8001547
Change view
Mått (LxB):
26 x 45 mm
108 x 26 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) unitSize
12850149 26 x 45 mm 1 paket
12860149 108 x 26 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12850149 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 234962
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Magnetiska tomma plastetiketter är idealiska för identifiering i lager med en ständigt föränderlig layout.
  • Denna typ av etiketter erbjuder fullständig flexibilitet.
  • De kan appliceras och tas bort från metallytor så många gånger som behövs.
  • När platserna ändras kan dessa etiketter flyttas tillsammans med produkterna.
  • Kan identifieras genom att skriva på dem eller applicera en självhäftande etikett på det magnetiska materialet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Beskrivning Tomma magnetiska etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Gloss
Formatera Label
Material Plast
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För identifiering i lager med ständigt föränderlig layout.
Antal per förpackning 25 Etiketter/Pk.
Kvantitet 25 Pk.
Form Rektangel
Mått (LxB) 26 x 45 mm
Längd (engelska) 1.02 in.
Bredd (engelska) 1,77 tum.
Bredd (metrisk) 45 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1,77 tum.
Höjd (engelska) 1,02 harts
Höjd (metrisk) 26 mm
Alternativt artikelnummer BLANKA MAGNETISKA ETIKETTER B-859 26X45MM