Läs mer
Brady™ Magnetisk plaststrålningstransportskylt
Produktkod. 11720254 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
Radioaktiva ämnen
Radioaktiva ämnen 7B II
Radioaktiva ämnen 7C III
Radioaktivt material 7A I
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Förpackningsstorlek
11720254 Radioaktiva ämnen Varje
11770983 Radioaktivt material 7A I Varje
11710993 Radioaktiva ämnen 7B II Varje
11760993 Radioaktiva ämnen 7C III Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11720254 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00 SEK
    372.87 SEK / Paket med 1
    Save 70.13 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 7: Radioaktivt material
Alternativt artikelnummer ADR 7DA-297 *297-B0859
Material Plast
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Magnetisk plast
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 297 mm
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Bredd (metrisk) 297 mm
Form Romboid
Språk Engelska
Visad text Radioaktiva ämnen
Produkttyp Radioaktiva transport tecken
Färg Svart