Läs mer
Brady™ Magnetiska plastklistermärken
Produktkod. 11700264 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på rött
Vit på rött
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11700264 Svart på rött Varje
11760264 Vit på rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11700264 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 227591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 SEK
    370.96 SEK / Paket med 1
    Save 69.04 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer ADR 2.1A-297X297-B859
Material Plast
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Magnetisk plast
Höjd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 70 °C
Form Romboid
Visad text Brandfarliga gaser 2
Produkttyp Transportetikett för farligt gods
Färg Svart på rött