Läs mer
Brady™ Magnetiska plasttransportskyltar
Produktkod. 11714904 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
Diverse farliga ämnen 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6
Icke-brandfarlig, icke-giftig gas 2
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämne 5.1
Form:
Diamant
Romboid
Romboiden
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Form Förpackningsstorlek
11714904 Ej brandfarlig, giftfri gas 2 Romboid Varje
11774914 Frätande ämne 8 Diamant Varje
11794914 Diverse farliga ämnen 9 Diamant Varje
11730244 Icke-brandfarlig, icke-giftig gas 2 Diamant Varje
11750953 Organisk peroxid 5.2 Diamant Varje
11714914 Oxiderande ämne 5.1 Diamant Varje
11734914 Giftiga och skadliga ämnen 6 Diamant Varje
11721003 Miljöfarliga ämnen Romboid Varje
11700963 Organisk peroxid 5.2 Romboiden Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11714904 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 258943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00 SEK
    372.87 SEK / Paket med 1
    Save 70.13 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer ADR 2.2B-297 *297-B0859
Material Plast
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Magnetisk plast
Höjd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 70 °C
Form Romboid
Visad text Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Produkttyp Transport tecken
Färg Svart på grönt