Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | ADR EHS-297 *297-B859 |
| Material | Plast |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Magnetisk plast |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Bredd (metrisk) | 297 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -18 °C till 70 °C |
| Form | Romboid |
| Visa mer |