Läs mer
Brady™ Magnetiska plasttransportskyltar
Visad text:
Diverse farliga ämnen 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämne 5.1
Form:
Diamant
Romboid
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt artikelnummer | ADR 9-297 *297-B0859 |
| Material | Plast |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Magnetisk plast |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 297 mm |
| Bredd (metrisk) | 297 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -18 °C till 70 °C |
| Visa mer |