Läs mer
Phenomenex™ Magnetic Screw Caps, 18 mm, with Septa, No Slit
Beskrivning
- Technique: Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Stängningsstorlek | 18 mm |
| Markeringspunkt | No |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Cap |
| Septum Color | White/Blue |