Läs mer
Cytiva™ Magnetisk separationsställ
Handla allt Cytiva Produkter
Håller:
Rör (15 ml)
Beskrivning
- Innehåller en neodymmagnet för småskalig proteinrening och provberikning med magnetiska pärlor
- För provvolymer från 1,5 mL till 50 mL
- Starkt magnetfält som ger snabb och effektiv separation av magnetiska pärlor från olika flytande provmedier som används rutinmässigt för nukleinsyraextraktionsprocedurer
- Ta enkelt bort magnetblocket från plaststället för att möjliggöra snabb avmagnetisering av proverna
- Välj mellan tre magnetiska separationsställ för att möta dina behov: MagRack 6, magnetisk separationsställ 15 mL, och MagRack Maxi– för prover upp till 1,5, 15 respektive 50 ml
- Bearbeta upp till sex prover parallellt med MagRack 6 och magnetiskt separationsställ 15 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Ställ |
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 1 x 6 |
| Färg | Grå |
| Håller | Rör (15 ml) |
| Material | Neodymmagneter, akryl |
| Positioner | 6 positioner |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Nej |
| Visa mer |