Läs mer
Velp Scientifica™ Magnetiska omrörarstänger
Handla allt Velp Produkter
Längd (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- För användning med Velp Kokplatta omrörare
- Finns i olika storlekar och former
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Kokplatta omrörare |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 8 mm |
| Form | Korsa |