Läs mer
Velp Scientifica™ Magnetiska omrörarstänger
Produktkod. p-7144726 Handla allt Velp Produkter
Längd (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15805231
Brand: Velp Scientifica™ A00000357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Velp Scientifica™ Magnetiska omrörarstänger för användning med Velp Scientifica™ Kokplatta omrörare.
  • För användning med Velp Kokplatta omrörare
  • Finns i olika storlekar och former
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kokplatta omrörare
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 13 mm
Form Oktogon