Läs mer
IKA™ RT 5 magnetisk kokplattaomrörare, omgivningstemperatur till 120 °C, aluminiumlegering
Handla allt IKA Produkter
Beskrivning
- Digital magnetisk kokplatta omrörare, designad för synkron uppvärmning och omrörning
- Den magnetiska spoltekniken ger ljudlös och konsekvent omrörning i alla lägen
- Yttemperaturen är steglöst inställbar upp till 120 C, °vilket ger en maximal medeltemperatur på 70 C (beroende °på vilket kärl som används)
- Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras
- Homogen temperaturfördelning över värmeplattan
- Justerbar backdrift
- Eco-läge för låg självuppvärmning av ytan
- Magnetspolar utan slitdelar
- Visning av felkod
- Enkel hantering med pekknappsats
- Lämplig för kontinuerlig drift
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Spänning | 100/115/230 V |
| Omrörningsfunktioner | Synkron uppvärmning och omrörning |
| Modell | RT 5 |
| Storlek | 4,3 x 19,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur till 120 °C |
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Bredd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |