Läs mer
IKA™ Magnetisk omrörare
Produktkod. 13430557 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
RO 15
ROS-10
ROS-5
Omrörningspositioner:
5
10
15
Toppplattans yta (metrisk):
120 x 470 mm
190 x 470 mm
280 x 470 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Omrörningspositioner Toppplattans yta (metrisk) Förpackningsstorlek
13430557 RO 15 15 280 x 470 mm Varje
13450557 ROS-10 10 190 x 470 mm Varje
13440557 ROS-5 5 120 x 470 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13430557 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003692500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35325.00 SEK
    30880.00 SEK / Paket med 1
    Save 4445.00 SEK
    12% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utformad för synkron omrörning utan värme. IKA Magnetic Stirrer inkluderar magnetisk spoleteknik för att ge ljudlös och konsekvent omrörning i alla lägen. Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras.
Digital magnetisk omrörare utan uppvärmning, utformad för synkron omrörning. Magnetisk spoleteknik ger ljudlös och konsekvent omrörning i alla lägen. Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras. Sluten och kompakt design möjliggör enkel rengöring och skyddar utrustningen mot inträngande vätskor. Dessutom ingår en avtagbar transparent halkskyddsmatta.
  • Justerbar backdrift
  • Magnetspolar utan slitdelar
  • Visning av felkod
  • Enkel hantering med pekknappsats
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Hastighetsområde: 0 till 1200 r/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Hastighet 0 till 1200 r/min
Omrörningspositioner 15
Material för toppplatta Rostfritt stål
Spänning 100 till 240 V
Wattal 40 w
Höjd (metrisk) 60 mm
Toppplattans yta (metrisk) 280 x 470 mm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 280 mm
Amperage 1500 mA
Frekvens 50/60 Hz
Modell RO 15
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Typ RO 15 Magnetic Stirrer
Vikt (metrisk) 7 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.