Läs mer
IKA™ Magnetisk omrörare
Produktkod. p-8001128 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
RO 15
ROS-10
ROS-5
Omrörningspositioner:
5
10
15
Toppplattans yta (metrisk):
120 x 470 mm
190 x 470 mm
280 x 470 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Omrörningspositioner Toppplattans yta (metrisk) Förpackningsstorlek
13450557 ROS-10 10 190 x 470 mm Varje
13430557 RO 15 15 280 x 470 mm Varje
13440557 ROS-5 5 120 x 470 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13450557 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003691000
Utformad för synkron omrörning utan värme. IKA Magnetic Stirrer inkluderar magnetisk spoleteknik för att ge ljudlös och konsekvent omrörning i alla lägen. Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras.
Digital magnetisk omrörare utan uppvärmning, utformad för synkron omrörning. Magnetisk spoleteknik ger ljudlös och konsekvent omrörning i alla lägen. Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras. Sluten och kompakt design möjliggör enkel rengöring och skyddar utrustningen mot inträngande vätskor. Dessutom ingår en avtagbar transparent halkskyddsmatta.
  • Justerbar backdrift
  • Magnetspolar utan slitdelar
  • Visning av felkod
  • Enkel hantering med pekknappsats
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Hastighetsområde: 0 till 1200 r/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0 till 1200 r/min
Omrörningspositioner 10
Material för toppplatta Rostfritt stål
Spänning 100 till 240 V
Wattal 25 w
Höjd (metrisk) 60 mm
Toppplattans yta (metrisk) 190 x 470 mm
Bredd (engelska) 7,5 tum
Bredd (metrisk) 190 mm
Amperage 1000 mA
Frekvens 50/60 Hz
Modell ROS-10
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Typ ROS-10-magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 5 kg