Läs mer
Grant Instruments™ Mini magnetomrörare
Kapacitet:
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med sin tysta drift och lilla storlek passar den snyggt in i de flesta laboratoriearbetsplatser.
- Justerbar hastighetskontroll: 0 till 3000 rpm
- Klarar volymer upp till 20 liter
- Levereras med omrörarstav
- Tyst drift, liten storlek - passar snyggt in i arbetsytan
- Robust rostfri plåt ger en arbetsyta på 110 x 110 mm
- Enkel att använda graderad urtavla
- Två års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0 till 3000 rpm |
| Kapacitet | 20 l |
| Spänning | 120/230 V |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Bredd (metrisk) | 185 mm |
| Vikt (metrisk) | 1.5 kg |