Läs mer
Mettler Toledo™ Magnetomrörare EasyMix
Produktkod. 17541016 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
EasyMix
Produktkod. För användning med (utrustning)
17541016 EasyMix
1 options
Produktkod. 17541016 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30671570
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Magnetomrörare EasyMix för användning med SevenDirect-mätare. EasyMix kan styras manuellt eller automatiskt med SevenDirect-mätaren.
  • Den rätta omröraren
  • En dedikerad omrörare för SevenDirect genererar viktiga fördelar: programmerbar omrörning och en perfekt passform med EasyPlace™ elektrodarm
  • Programkonsekventa villkor
  • Programmera omrörningshastigheten från pH-mätaren för att säkerställa konsekventa förhållanden för alla operatörer
  • Definiera förkonditionering och väntetider
  • Perfect Fit Sparar utrymme
  • EasyMix magnetomrörare passar perfekt till EasyPlace elektrodarm
  • Tillsammans bildar de en snygg och kompakt uppställning
  • Rör tillförlitligt om stora volymer
  • Ju större urval desto högre risk för inhomogenitet
  • Lita på styrkan hos EasyMix för att effektivt röra upp till 10 L provvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Magnetomrörare, EasyMix
För användning med (utrustning) EasyMix