Läs mer
IKA™ Magnetomrörare Strömförsörjning TW.PWR.2
Produktkod. 17795129 Handla allt IKA Produkter
Mått (L x B x H):
179 x 64 x 40 mm
Elektriska krav:
90/240 V, 50/60 Hz
Produktkod. 17795129
Brand: IKA™ 0020116438
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strömförsörjning för uppgradering av TWISTER SETs 1-4 till upp till 30 enheter.
  • Inkluderar: plugg på enhetens sida, TW.PWR.2 och TW.PWR.PLUG 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frekvens 50/60 Hz
Temperatur (metrisk) 0 °C till 40 °C
Typ Lockpåsättning/lockavskiljare
Vikt (metrisk) 0.7 kg
Mått (L x B x H) 179 x 64 x 40 mm
Spänning 90/240 V
Elektriska krav 90/240 V, 50/60 Hz