Läs mer
IKA™ Set med magnetomrörare
Produktkod. 10393941 Handla allt IKA Produkter
Change view
Beläggning:
PTFE
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beläggning Kvantitet Förpackningsstorlek
10393941 PTFE 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 10393941 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0001358600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00 SEK
    1624.68 SEK / Paket med 1
    Save 90.32 SEK
    5% Av
I lager
Innehåller PTFE-belagd IKAFLON™ och TRIKA™ Magnetiska omrörarstänger. IKA™ Magnetic Stirring Bar Set innehåller både cylindriska omrörarstänger som säkerställer jämn blandning och pyramid/skrapa-formade omrörarstänger för att blanda svårlösliga prover eller för att förhindra sedimentering.
Innehåller PTFE-belagd IKAFLON™ och TRIKA™ Magnetiska omrörarstänger. IKAFLON™ Magenetiska omrörarstänger är cylindriska med rundade ändar för att säkerställa jämn blandning. TRIKA™ 25 och 42 magnetiska omrörarstänger är pyramid/skrapa-formade för att blanda svårlösliga prover eller för att förhindra sedimentering.
Satsen innehåller en vardera av följande:
  • IKAFLON™ 10 magnetisk omrörarstav (10 x 6 mm dia.)
  • IKAFLON™ 15 magnetisk omrörarstav (15 x 6 mm dia.)
  • IKAFLON™ 20 magnetisk omrörarstav (20 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 25 magnetisk omrörarstav (25 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 30 magnetisk omrörarstav (30 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 40 magnetisk omrörarstav (40 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 50 magnetisk omrörarstav (50 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 80 magnetisk omrörarstav (80 x 10 mm dia.)
  • TRIKA™ 25 Magnetisk omrörarstav
  • TRIKA™ 42 Magnetisk omrörarstav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar IKAFLON™ 10/15/20/25/30/40/50/80, TRIKA™ 25/42
Beläggning PTFE
Kvantitet 1 st.
Typ Magnetisk omrörarstav