Läs mer
Buerkle™ Set med magnetomrörare
Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Cylindriska omrörarstänger med slät yta, många användningsområden
- Magnetisk omrörarstångsset består av 10 av de vanligaste stängerna, komplett med kristallklar låda
- 1 av varje 15 x 6 mm, 30 x 7 mm
- 2 av varje 20 x 7 mm, 25 x 7 mm, 40 x 7 mm, 50 x 7 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Inkluderar | Kristallklar låda 1 av varje 15 x 6 mm, 30 x 7 mm och 2 av varje 20 x 7 mm, 25 x 7 mm, 40 x 7 mm, 50 x 7 mm |
| Material | Magnet |
| Kvantitet | 1 |
| Form | Cylinder |