Beskrivning
Lägg detta i en vätska för att skapa en omrörande rörelse. Velp Scientifica™ Magnetiska omrörarstänger förorenar eller reagerar inte med blandningen de är i.
- För omrörningsapplikationer
- Kemiskt inert
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | VELP Värmemagnetomrörare med rund topp |
| Diameter (metrisk) | 4,5 mm |
| Längd (metrisk) | 12 mm |