Läs mer
Testo™ Magnetisk temperatursond
Beskrivning
- Termoelement typ K
- Magnetisk action ger dig båda händerna fria för andra uppgifter
- Vidhäftningskraft ca. 20 N
- Kan kopplas till ett brett utbud av mätinstrument/dataloggrar
- Mätområde: -50 till +170° C
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Magnetisk sond (TC typ K) för yttemperaturer och fast kabel |
| Gränssnitt | Plugg termoelement |
| Noggrannhet | Klass 2 (enligt standard EN 60584-2 avser noggrannheten för Klass 2 -40 till +1200° C) |
| Svarstid | 150 sek. |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +70 °C |
| Längd (metrisk) | 1,55 m |