Läs mer
Fisherbrand™ Magnetiserat pipettställ
Produktkod. 11757325 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
1
Produktkod. Positioner
11757325 1
1 options
Produktkod. 11757325
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Magnetiserat pipettställ skyddar och organiserar 0,1 till 50 ml glas- och plastpipetter.
  • Vinklade fack med fyra hyllor
  • Magnetiserad ABS med starka magneter på båda sidor
  • Monteras säkert på metallytor
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Håller Pipetter
Material Magnetiserad ABS
Positioner 1
Form Vertikal
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) För 0,1 till 50 ml pipetter
Kvantitet 1 st
Storlek 291 x 88 x 401 mm
Mått (L x B x H) 291 x 88 x 401 mm
Längd (metrisk) 29.1 cm
Längd (engelska) 11,5 tum.
Bredd (engelska) 3,5 tum
Höjd (engelska) 15,8 tum
Produkttyp Pipettställ
Hyllor 4 nivåer
Höjd (metrisk) 40.1 cm
Bredd (metrisk) 8.8 cm