Läs mer
Fisherbrand™ Förstoringsglas
Produktkod. 11704396 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förstoring:
2x
3x
Diameter (engelska) Yttre:
1,75 tum
3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoring Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
11704396 3x 1,75 tum Varje
11794386 2x 3 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11704396
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för laboratorieanvändning och annat precisionsvetenskapligt arbete
Fisher Scientific™ Förstoringslampa klämmer vertikalt eller horisontellt till toppen eller sidan av valfri kant. Används för laboratorieanvändning och annat precisionsvetenskapligt arbete.
Stor förstoringsglas
  • Upplyst 2X förstoring med 4X spot
  • Fönstret är 2,75 x 2,75 tum. (7 x 7 cm)
  • Övergripande mått: 8,5 L x 3B x 1 tum H (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Medium förstoringsglas
  • Upplysta dubbla 3X och 10X förstorare
  • Fönstret är 1,75 x 1,75 tum. (4,4 x 4,4 cm)
  • Övergripande mått: 6,5 L x 2W x 0,75 tum H (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Liten förstoringsglas
  • 8X förstoring
  • Justerbar fokusering
  • Fönstret är 1 tum. (2,5 cm) dia.
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,75 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4.44 cm
Mått (L x B x H) 6,5 x 2 x 0,75 tum. (16,51 x 5 x 1,91 cm)
För användning med (applikation) För att se ytdetaljer och belysa jämnt över observationsfältet
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.91 cm
Inkluderar AA utbytbart batteri
Längd (engelska) 6,5 tum.
Längd (metrisk) 16.51 cm
Belysning LED
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.39 g
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Diameter (engelsk) Lins 1,75 tum
Diameter (metrisk) lins 4.44 cm
Förstoring 3x
Material Plast
Produkttyp Förstoringsglas, belyst