Läs mer
Fisherbrand™ Förstoringsglas
Produktkod. 11794386 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förstoring:
2x
3x
Diameter (engelska) Yttre:
1,75 tum
3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoring Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
11794386 2x 3 tum Varje
11704396 3x 1,75 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11794386
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för laboratorieanvändning och annat precisionsvetenskapligt arbete
Fisher Scientific™ Förstoringslampa klämmer vertikalt eller horisontellt till toppen eller sidan av valfri kant. Används för laboratorieanvändning och annat precisionsvetenskapligt arbete.
Stor förstoringsglas
  • Upplyst 2X förstoring med 4X spot
  • Fönstret är 2,75 x 2,75 tum. (7 x 7 cm)
  • Övergripande mått: 8,5 L x 3B x 1 tum H (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Medium förstoringsglas
  • Upplysta dubbla 3X och 10X förstorare
  • Fönstret är 1,75 x 1,75 tum. (4,4 x 4,4 cm)
  • Övergripande mått: 6,5 L x 2W x 0,75 tum H (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Liten förstoringsglas
  • 8X förstoring
  • Justerbar fokusering
  • Fönstret är 1 tum. (2,5 cm) dia.
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 3 tum
Diameter (metrisk) Yttre 7.62 cm
Mått (L x B x H) 8,5 x 3 x 1 tum. (21,59 x 7,62 x 2,54 cm)
För användning med (applikation) För att se ytdetaljer och belysa jämnt över observationsfältet
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Inkluderar AA utbytbart batteri
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 21.59 cm
Belysning LED
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.62 cm
Diameter (engelsk) Lins 3 tum
Diameter (metrisk) lins 7.62 cm
Förstoring 2x
Material Plast
Produkttyp Förstoringsglas, belyst