Läs mer
Fisherbrand™ Förstoringsglas
Produktkod. p-44185 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förstoring:
2x
3x
Diameter (engelska) Yttre:
1,75 tum
3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11704396
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för laboratorieanvändning och annat precisionsvetenskapligt arbete
Fisher Scientific™ Förstoringslampa klämmer vertikalt eller horisontellt till toppen eller sidan av valfri kant. Används för laboratorieanvändning och annat precisionsvetenskapligt arbete.
Stor förstoringsglas
  • Upplyst 2X förstoring med 4X spot
  • Fönstret är 2,75 x 2,75 tum. (7 x 7 cm)
  • Övergripande mått: 8,5 L x 3B x 1 tum H (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Medium förstoringsglas
  • Upplysta dubbla 3X och 10X förstorare
  • Fönstret är 1,75 x 1,75 tum. (4,4 x 4,4 cm)
  • Övergripande mått: 6,5 L x 2W x 0,75 tum H (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Liten förstoringsglas
  • 8X förstoring
  • Justerbar fokusering
  • Fönstret är 1 tum. (2,5 cm) dia.
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,75 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4.44 cm
Mått (L x B x H) 6,5 x 2 x 0,75 tum. (16,51 x 5 x 1,91 cm)
För användning med (applikation) För att se ytdetaljer och belysa jämnt över observationsfältet
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.91 cm
Inkluderar AA utbytbart batteri
Längd (engelska) 6,5 tum.
Längd (metrisk) 16.51 cm
Belysning LED
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.39 g
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Diameter (engelsk) Lins 1,75 tum
Diameter (metrisk) lins 4.44 cm
Förstoring 3x
Material Plast
Produkttyp Förstoringsglas, belyst