Läs mer
Invitrogen™ MagniSort™ Human CD14 Positiv Selection Kit
Kvantitet:
200 tester
Förpackningsstorlek:
200 tester
Beskrivning
Innehåller
- MagniSort Anti-humant CD14-biotin: 200 tester, 20 μl/test
- MagniSort Positiva urvalspärlor A
- CD14+-celler binds av antikroppar och sedan magnetiska pärlor
- När de placeras i ett magnetfält kan CD14-cellerna separeras från CD14+-celler genom dekantering
- Efter selektion kan renheten hos utvalda celler verifieras genom färgning med Anti-Human CD4, klon RPA-T4 och Anti-Human CD14, klon 61D3
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | CD14+ |
| Produkttyp | Positivt urvalssats |
| Antal tester | 200 tester |
| Kvantitet | 200 tester |
| Målarter | Människa |