Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ MagniSort™ Human CD8 Memory T cell Enrichment Kit
Produktkod. 15521277
Change view
Kvantitet:
200 tester
Förpackningsstorlek:
200 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
15521277 200 tester 200 tester
1 options
Innehåller natriumazid
Produktkod. 15521277
Brand: Invitrogen™ 8804681574
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller natriumazid
Innehåller
  • MagniSort Human CD8 Memory T-cell Anrikning Antikropp Cocktail: 200 tester, 20 μL/test
  • MagniSort Negativa urvalspärlor A
Designad för magnetisk separation av CD8-minnes T-celler genom negativt urval. Den har optimerats för isolering av humana CD8-minne T-celler från normala humana perifera mononukleära blodceller med användning av en biotinylerad antikroppscocktail och streptavidinbelagda magnetiska pärlor.
Oönskade celler binds av antikroppar och sedan magnetiska pärlor som, när de placeras i ett magnetfält, lämnar CD8-minnes-T-celler orörda och fria i lösning.
De MagniSort™ Human CD8 Memory T cell Enrichment Antibody Cocktail innehåller följande antikroppar:
Anti-Human CD4 Biotin Anti-
Human CD11b Biotin
Anti-Human CD14 Biotin
Anti-Human CD16 Biotin
Anti-Human CD19 Biotin
Anti-Human CD20 Biotin
Anti-Human CD36 Biotin Anti-
Human CD45RA Biotin Anti-
Human CD56 Biotin
Anti-humant CD123-biotin
Anti-Human CD235a Biotin Anti-
Humanγδ TCR Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) Magnetisk cellseparation
Formatera Vattenhaltig buffert, 0,09 % natriumazid, kan innehålla bärarprotein/stabilisator
Kvantitet 200 tester