Läs mer
Invitrogen™ MagniSort™ Mus CD8 T cell Enrichment Kit
Produktkod. 15581277
Kvantitet:
200 tester
Förpackningsstorlek:
200 tester
Innehåller natriumazid
Produktkod. 15581277
Brand: Invitrogen™ 8804682274
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller natriumazid
Innehåller
  • MagniSort Mus CD8 T-cellberikande antikroppscocktail: 200 tester, 20 L/μtest
  • MagniSort Negativa urvalspärlor B
Designad för magnetisk separation av mus CD8 T-celler genom negativt urval. Den har optimerats för isolering av mus CD8 T-celler från mjältar eller lymfkörtlar med hjälp av en biotinylerad antikroppscocktail och streptavidinbelagda magnetiska pärlor.
Oönskade celler binds av antikroppar och sedan magnetiska pärlor som, när de placeras i ett magnetfält, lämnar CD8 T-celler orörda och fria i lösning.
De MagniSort™ Mus CD8 T cell Enrichment Antibody Cocktail innehåller följande antikroppar:
Anti-Mus CD4 Biotin Anti-
Mus CD11b Biotin
Anti-Mus CD19 Biotin
Anti-mus CD24 Biotin
Anti-mus CD45R (B220) Biotin
Anti-mus CD49b (Integrin alfa 2) Biotin Anti-
mus Ly-6G (Gr-1) Biotin
Anti-musγδ TCR Biotin Anti-
Mouse TER-119 Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler (CD8)
Produkttyp Cellanrikningssats
Antal tester 200 tester
Kvantitet 200 tester
Målarter Mus