Läs mer
eBioscience™ MagniSort™ Mus T-cellsanrikningssats
Kvantitet:
200 tester
Förpackningsstorlek:
200 tester
Beskrivning
Innehåller
- MagniSort Mus T-cell Anrikning Antikropp Cocktail: 200 tester, 20 μL/test
- MagniSort Negativa urvalspärlor B
Oönskade celler binds av antikroppar och sedan magnetiska pärlor som, när de placeras i ett magnetfält, lämnar T-celler orörda och fria i lösning.
De MagniSort™ Mus T cell Enrichment Antibody Cocktail innehåller följande antikroppar:
Anti-Mus CD11b Biotin
Anti-Mus CD19 Biotin
Anti-mus CD24 Biotin
Anti-mus CD45R (B220) Biotin
Anti-Mouse CD49b (Integrin alfa 2) Biotin Anti-
Mouse Ly-6G (Gr-1) Biotin Anti-
Mouse TER-119 Biotin
De MagniSort™ Mus T cell Enrichment Antibody Cocktail innehåller följande antikroppar:
Anti-Mus CD11b Biotin
Anti-Mus CD19 Biotin
Anti-mus CD24 Biotin
Anti-mus CD45R (B220) Biotin
Anti-Mouse CD49b (Integrin alfa 2) Biotin Anti-
Mouse Ly-6G (Gr-1) Biotin Anti-
Mouse TER-119 Biotin
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | Magnetisk cellseparation |
| Formatera | Vattenhaltig buffert, 0,09 % natriumazid, kan innehålla bärarprotein/stabilisator |
| Kvantitet | 200 tester |