Läs mer
Magnoflorine Hydroxide, TRC
Produktkod. 30470735
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30470735 25 mg
1 options
Produktkod. 30470735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM11044025MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnoflorine Hydroxide
CAS 476-63-1
Molekylformel C20H25NO5
Kvantitet 25 mg
Synonym (6aS)-5,6,6a,7-Tetrahydro-1,11-dihydroxy-2,10-dimethoxy-6,6-dimethyl-4H-dibenzo[de,g]quinolinium Hydroxide, (+)-Magnoflorine Hydroxide, Escholin Hydroxide, Escholine Hydroxide, Magnoflorine Hydroxide, Thalictrin Hydroxide, Thalictrine Hydroxide, α-Magnoflorine Hydroxide
LEDER [OH-].COc1ccc2C[C@H]3c4c(CC[N+]3(C)C)cc(OC)c(O)c4c2c1O
Molekylvikt (g/mol) 359.42