missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Magnoflorine Hydroxide, TRC

Produktkod. 30476352
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476352 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM11044010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Magnoflorine Hydroxide
CAS 476-63-1
Molekylformel C20H25NO5
Kvantitet 10 mg
Synonym (6aS)-5,6,6a,7-Tetrahydro-1,11-dihydroxy-2,10-dimethoxy-6,6-dimethyl-4H-dibenzo[de,g]quinolinium Hydroxide, (+)-Magnoflorine Hydroxide, Escholin Hydroxide, Escholine Hydroxide, Magnoflorine Hydroxide, Thalictrin Hydroxide, Thalictrine Hydroxide, α-Magnoflorine Hydroxide
LEDER [OH-].COc1ccc2C[C@H]3c4c(CC[N+]3(C)C)cc(OC)c(O)c4c2c1O
Molekylvikt (g/mol) 359.42
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.