Läs mer
Magnolin, MedChemExpress
Produktkod. p-200099236
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463916 25 mg
16451628 5 mg
16419218 10 mg
16404917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16463916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1374
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnolin
CAS 31008-18-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28O7
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (240.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(OC)C(OC)=CC([C@H]2OC[C@]3([H])[C@@H](C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)OC[C@@]32[H])=C1
Molekylvikt (g/mol) 416.46
Formel vikt 416.46
Procent renhet 98.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation