Läs mer
Magnolol, MedChemExpress
Beskrivning
Magnolol, a natural lignan isolated from the stem bark of Magnolia officinalis, is a dual agonist of both RXRα and PPARγ, with EC50 values of 10.4 μM and 17.7 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnolol |
| CAS | 528-43-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (375.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(CC=C)C=C1C2=CC(CC=C)=CC=C2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.33 |
| Formel vikt | 266.33 |
| Visa mer |