missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Magnolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnolol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2 |
| Formel vikt | 266.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?