Läs mer
Medline Scientific™ Magnum trinokulärt mikroskop
Produktkod. 11900279
Måltyper:
Faskontrast
Planera Achromatic
Semiplan Akromatisk
Kondensor typ:
Brightfield Abbe - NA 0,90 - NA 1,25 (olja)
Faskontrast 5-positions torn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11900279
Brand: Medline Scientific™ 2721.0000M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den trinokulära versionen av Magnum-serien med ett urval av objektivtyper och LED-belysning om så önskas.
  • Trinocular optical head, inclined at 30°
  • 10x/20mm wide-field eyepiece
  • Available with either semi-planachromatic, planachromatic or phase contrast objectives
  • Brightfield Abbe condenser, NA 0.90 – NA 1.25 (oil)
Specifikationer
Kondensor typ Brightfield Abbe - NA 0,90 - NA 1,25 (olja)
Membran Iris
Okular WF10X/20 mm
Huvud stil Trinocular, Optical, with Vertical Photo/Video Port
Typ av belysning Halogen
Måltyper Semiplan Akromatisk
Produkttyp Trinocular Biological Microscope
Inkluderar Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual.
Nosstycke Quintuple reversed and revolving with click stop
Vikt (metrisk) 10 kg
Elektriska krav 220/240 V 50/60 Hz
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz