Läs mer
Medline Scientific™ Magnum trinokulärt mikroskop
Beskrivning
- Trinokulärt optiskt huvud, lutande 30°
- 10x/20 mm okular med brett fält
- Finns med antingen semi-planakromatiska, planakromatiska eller faskontrastobjektiv
- Brightfield Abbe kondensor, NA 0,90 – NA 1,25 (olja)
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Brightfield Abbe - NA 0,90 - NA 1,25 (olja) |
| Membran | Iris |
| Okular | WF 10X/20 mm |
| Huvud stil | Trinokulär, optisk, med vertikal foto-/videoport |
| Typ av belysning | Halogen |
| Måltyper | Planera Achromatic |
| Produkttyp | Trinokulärt biologiskt mikroskop |
| Inkluderar | Blått och grönt filter, 1 reservlampa, 2 reservsäkringar, immersionsolja 10mL, mjuka gummiögonmusslor, dammskydd och bruksanvisning. |
| Nosstycke | Femdubbel omvänd och roterande med klickstopp |
| Vikt (metrisk) | 10 kg |
| Visa mer |