Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Lila |
| Håller | Pipettrar |
| Material | ABS |
| Positioner | 2 |
| Form | Rectangular |
| Staplingsbar | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Montering | Magnet |
| Höjd (engelska) | 3 tum |
| Visa mer |