Läs mer
Invitrogen™ MAGPIX™ Kalibreringssats
Beskrivning
Detta praktiska kalibreringskit innehåller xMAP™ kalibratorer för MAGPIX™ systemklassificering och rapporteringskanaler. Kalibreringen normaliserar systemets inställningar och hjälper till att säkerställa optimal och konsekvent mikrosfärklassificering. Kitet är avsett att användas med reagensblocket utanför plattan. Varje kit innehåller 25 kalibreringar.
Varje kit innehåller:
- Stripbrunnar
- En lot-specifik CD för att importera målvärden
Systemet MAGPIX™ är ett mångsidigt, kompakt, fluorescerande detektionssystem baserat på Luminex beprövade xMAP™ teknik. Systemet är en enkel immunoassayplattform utformad för samtidig analys av upp till 50 intracellulära och extracellulära markörer i enskilda biologiska prover. Systemet MAGPIX™ ger användarna ett kraftfullt multiplexeringsverktyg som erbjuder högre provgenomströmning, ökad flexibilitet i analysen, minskad provvolym och lägre kostnader än traditionell ELISA och västerländsk blotting.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | MAGPIX™ Calibration Kit, 25 rxns, Calibration Standards Calibration Type, For Use With Luminex™ Instruments, MAGPIX™ System, Used For Protein Assays and Analysis, 2 to 8°C Storage Temperature, Wet Ice Shipping Condition |
| Produktlinje | MAGPIX |
| Innehåll och lagring | •25 remsor (kat. nr. 13-52047) • MAGPIX™ Kalibratormikrosfärer, 5 mL (MPXCAL-05) • MAGPIX™ Calibration Kit CD (89-20233-00-001) Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| För användning med (applikation) | Protein assays and analysis |
| Inkluderar | 25 Strip wells (PN: 13-52047), MAGPIX™ calibrator microspheres, 5mL (PN: MPXCAL-05), MAGPIX™ calibration kit CD (PN: 89-20233-00-001) |
| Kvantitet | 25 reaktioner |
| Provvolym | 25 rxn(s) |
| Produkttyp | MAGPIX™ Calibration Kit, Kalibreringssats |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |