Läs mer
Invitrogen™ MAGPIX™ Drive Fluid Plus
Produktkod. 30245082
Change view
Kvantitet:
4 x 700 ml
Produktkod. Kvantitet
30245082 4 x 700 ml
1 options
Produktkod. 30245082 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4050030
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MAGPIX Drive Fluid Plus är leveransmediet för att transportera provet som analyseras på Luminex MAGPIX system till de optiska komponenterna.
MAGPIX Drive Fluid Plus är leveransmediet för att transportera provet som analyseras i Luminex MAGPIX systemet till de optiska komponenterna. Varje enhet i fyrpacket med drivvätska innehåller 700 ml.
Vänligen se Luminex instrumentets användarmanual för korrekt installation och användning av MAGPIX Drive Fluid Plus med MAGPIX systemet.
Denna omformulerade mantelprodukt ersätter den ursprungliga MAGPIX drivvätskan (Cat. Nr. MPXDF4PK). Den nya höljeformuleringen uppdateras från ett enda konserveringsmedel till en blandning av tre konserveringsmedel för att möjliggöra större transitstabilitet och minska risken för framtida förvärvad mikrobiell resistens.
Endast för forskning. Ej för diagnostik. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje MAGPIX
Kvantitet 4 x 700 ml