Läs mer
Novex™ MAGPIX™ Prestandaverifieringskit
Beskrivning
Den praktiska prestandaverifieringssatsen innehåller xMAP™ verifieringsreagenser som används för att verifiera kalibreringen av MAGPIX™ klassificering och reporterkanaler och flytande integritet. Verifiering använder systemkontroller för att säkerställa att analysatorn fungerar korrekt med aktuella kalibreringsinställningar. Satsen är avsedd att användas med reagensblocket utanför plattan. Varje kit ger 25 verifikationer.
Varje kit innehåller:
Stripwells
En partispecifik CD för import av
målvärden The MAGPIX™ system är ett mångsidigt, kompakt, fluorescerande detektionssystem baserat på Luminex beprövade xMAP™ teknologi. Systemet är en enkel immunanalysplattform designad för samtidig analys av upp till 50 intracellulära och extracellulära markörer i enstaka biologiska prov. De MAGPIX™ systemet ger användarna ett kraftfullt multiplexeringsverktyg som erbjuder högre provgenomströmning, ökad analysflexibilitet, minskad provvolym och lägre kostnader än traditionella ELISA och Western blotting.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Varje kit innehåller:
Stripwells
målvärden The MAGPIX™ system är ett mångsidigt, kompakt, fluorescerande detektionssystem baserat på Luminex beprövade xMAP™ teknologi. Systemet är en enkel immunanalysplattform designad för samtidig analys av upp till 50 intracellulära och extracellulära markörer i enstaka biologiska prov. De MAGPIX™ systemet ger användarna ett kraftfullt multiplexeringsverktyg som erbjuder högre provgenomströmning, ökad analysflexibilitet, minskad provvolym och lägre kostnader än traditionella ELISA och Western blotting.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | MAGPIX |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (utrustning) | Luminex Instruments, MAGPIX System |
| Kvantitet | 25 reaktioner |