Läs mer
Cytiva MagRack 6
Produktkod. 10147534 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10147534 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 10147534 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28948964
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används för småskalig provberedning med magnetiska pärlor. Cytiva Life Sciences™ MagRack 6 möjliggör hantering av upp till sex prover i 1,5 ml mikrocentrifugrör.
När rören placeras i stativet attraheras de magnetiska pärlorna till magneten inom några sekunder. Rören kan låsas på plats och stället vändas upp och ned, vilket möjliggör enkel borttagning av avfallslösningar mellan stegen i protokollet, medan de magnetiska pärlorna förblir i röret.
Stället består av anodiserat aluminiumhus med en löstagbar magnetisk plaststav innehållande sex neodymmagneter.
  • Snabb och enkel bearbetning för Mag Sepharose™ renings- och anrikningsapplikationer
  • Inget behov av centrifugering
  • Variera mängden pärlor för att uppfylla specifika krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st.
För användning med (applikation) Proteinprovsberedning
Produkttyp MagRack 6