Läs mer
Cytiva MagRack Maxi
Produktkod. 11300332 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Material:
Anodiserad aluminium, plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11300332 Anodiserad aluminium, plast Varje
1 options
Produktkod. 11300332 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28986441
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett magnetställ för småskalig proteinrening och provberikning med magnetiska pärlor
För användning med Protein A Mag Sepharose , Protein A Mag Sepharose Xtra , Protein G Mag Sepharose , Protein G Mag Sepharose Xtra , Hans Mag Sepharose Ni, NHS Mag Sepharose Ti02 Mag Sepharose och Streptavidin Mag Sepharose .
  • Anodiserat aluminiumhus (blått) med en löstagbar plaststång (vit) innehållande en neodymmagnet
  • Täcker ett brett spektrum av provvolymer från –låga mikroliter till höga –milliliters reningsskalor
  • Möjlighet att variera mängden medium samt provvolymen
  • Anrikning av provvolymer upp till 50 ml (1,7 oz.)
  • Utför småskaliga reningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Anodiserad aluminium, plast