Läs mer
IBA Lifesciences MagStrep Strep-Tactin™ XT Beads
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17932451 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17932451 10 mL 10ml
17942451 2 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17932451 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 25090010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MagStrep Strep-Tactin™ XT-pärlor är magnetiska pärlor (5 % suspension) för att rena Strep-tag™ II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • Kan användas för rening av streptaggade fusionsproteiner i batch i enkel- eller högkapacitetsformat.
  • Pärlor visar låg ospecifik proteinbindning på grund av deras agarosyta och höga specificitet av Strep-Tactin™ XT mot Strep-tag . Detta resulterar i enastående målproteinrenhet och gör MagStrep-pärlorna till ett perfekt verktyg för isolering av proteiner eller identifiering av komplex via pull-downs, immunoutfällning (IP) eller samimmunoutfällning (Co-IP).
  • MagStrep Strep-Tactin™ XT-kulor är lämpliga för snabba småskaliga reningar i såväl reaktionsrör som 96-brunnars plattor.
  • Pärlorna kan enkelt och snabbt separeras med en magnetisk separator. Detta eliminerar behovet av centrifugering och minskar risken för störning av pelleten eller förlust av pärlor inom tvättsteget till noll.
  • Elueringen av målproteiner eller komplex kan utlösas under milda förhållanden med den biotininnehållande bufferten BXT eller under denaturerande förhållanden genom att koka i SDS-gelladdningsbuffert.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Formulering 5 % (v/v) suspension i PBS med 0,1 % (v/v) natriumazid
Typ av stöd 6 % agaros, tvärbunden
Partikelstorlek 20 till 40μ m
Form Hartsuppslamning
Mål Twin-Strep-tag eller Strep-tag II
Typ Magnetisk agarospärla
Endast för användning inom forskning