Beskrivning
- Kan användas för rening av streptaggade fusionsproteiner i batch i enkel- eller högkapacitetsformat.
- Pärlor visar låg ospecifik proteinbindning på grund av deras agarosyta och höga specificitet av Strep-Tactin™ XT mot Strep-tag . Detta resulterar i enastående målproteinrenhet och gör MagStrep-pärlorna till ett perfekt verktyg för isolering av proteiner eller identifiering av komplex via pull-downs, immunoutfällning (IP) eller samimmunoutfällning (Co-IP).
- MagStrep Strep-Tactin™ XT-kulor är lämpliga för snabba småskaliga reningar i såväl reaktionsrör som 96-brunnars plattor.
- Pärlorna kan enkelt och snabbt separeras med en magnetisk separator. Detta eliminerar behovet av centrifugering och minskar risken för störning av pelleten eller förlust av pärlor inom tvättsteget till noll.
- Elueringen av målproteiner eller komplex kan utlösas under milda förhållanden med den biotininnehållande bufferten BXT eller under denaturerande förhållanden genom att koka i SDS-gelladdningsbuffert.
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | 5 % (v/v) suspension i PBS med 0,1 % (v/v) natriumazid |
| Typ av stöd | 6 % agaros, tvärbunden |
| Partikelstorlek | 20 till 40μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Mål | Twin-Strep-tag eller Strep-tag II |
| Typ | Magnetisk agarospärla |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
Endast för användning inom forskning