Läs mer
Integra Biosciences™ Nätadapter
Beskrivning
- Nätadapter för PIPETBOY pro
- Ingång: –100 240 VAC, 50/60 Hz
- Integrerad LED ger en optimal belysning av området runt pipetten för noggrann pipettering och förhindrar ansträngning av ögonen
- Förskjut vätskan noggrant i pipetten genom att applicera variabelt fingertryck på pipettavtryckarna
- Lätt som en fjäder, 190 gram
- Fem färger tillgängliga
- Hastigheten kan ställas in kontinuerligt via tumhjulet
- Röd lysdiod indikerar när batteriet behöver laddas
- Ergonomisk design som följer rekommendationerna för handform ergonomi
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nätadapter; EU-version |
| För användning med (utrustning) | PipetBoy Pro |