Läs mer
3M™ Underhållsfri halvmask
Produktkod. 16406360 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
4251+
4255+
4277+
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
16406360 4277+
16486350 4251+
16496350 4255+
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16406360 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100113102
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna underhållsfria halvmask är ett enkelt och färdigt andningsskydd med inbyggd patron och filter.
  • Effektivt och bekvämt skydd mot organisk ånga, oorganisk ånga, sura gaser, ammoniak och farliga partiklar.
  • En nyligen förbättrad ventilenhet hjälper till att minska andningsmotståndet vid utandning för förbättrad andningskomfort.
  • Lätt, välbalanserad design med låg profil.
  • Integrerad patron och filter gör att den är redo att användas och underhållsfri.
  • Mjuk, tättslutande ansiktstätning gjord av strukturerat, icke-allergeniskt material.
  • Inkluderar en återförslutningsbar påse för hygienisk förvaring och transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp FFABE1P3 RD
Certifikat och efterlevnad EN 405:2001, A1:2009
Certifieringar (EN) EN 405:2001+A1:2009
Anslutningstyp Permanent
Färg Blått
Designtyp Halvmask
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Bonded Carbon
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Återanvändbar respirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Material för ansiktsdelen TPE
Selematerial Polyfenyleneter
Inkluderar FFABE1P3 RD-filter
Material Huvudband Polyisopren
Modell 4277+