Läs mer
3M™ Underhållsfri halvmask
Produktkod. p-9646011 Handla allt 3M Produkter
Modell:
4251+
4255+
4277+
Produktkod. 16486350
Brand: 3M™ 7100113098
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna underhållsfria halvmask är ett enkelt och färdigt andningsskydd med inbyggd patron och filter.
  • Effektivt och bekvämt skydd mot organisk ånga, oorganisk ånga, sura gaser, ammoniak och farliga partiklar.
  • En nyligen förbättrad ventilenhet hjälper till att minska andningsmotståndet vid utandning för förbättrad andningskomfort.
  • Lätt, välbalanserad design med låg profil.
  • Integrerad patron och filter gör att den är redo att användas och underhållsfri.
  • Mjuk, tättslutande ansiktstätning gjord av strukturerat, icke-allergeniskt material.
  • Inkluderar en återförslutningsbar påse för hygienisk förvaring och transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp FFA1P2 RD
Certifikat och efterlevnad EN 405:2001, A1:2009
Certifieringar (EN) EN 405:2001+A1:2009
Anslutningstyp Permanent
Färg Blått
Designtyp Halvmask
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Bonded Carbon
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Återanvändbar respirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Material för ansiktsdelen TPE
Selematerial Polyfenyleneter
Inkluderar FFA1P2 RD-filter
Material Huvudband Polyisopren
Modell 4251+