Läs mer
3M™ Underhållsfri halvmask
Produktkod. 16416360 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
4279+
Produktkod. Modell
16416360 4279+
1 options
Produktkod. 16416360 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100113103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 SEK
    430.13 SEK / Paket med 1
    Save 289.87 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna underhållsfria halvmask är ett enkelt och färdigt andningsskydd med inbyggd patron och filter.
  • Effektivt och bekvämt skydd mot organisk ånga, oorganisk ånga, sura gaser, ammoniak och farliga partiklar.
  • En nyligen förbättrad ventilenhet hjälper till att minska andningsmotståndet vid utandning för förbättrad andningskomfort.
  • Lätt, välbalanserad design med låg profil.
  • Integrerad patron och filter gör att den är redo att användas och underhållsfri.
  • Mjuk, tättslutande ansiktstätning gjord av strukturerat, icke-allergeniskt material.
  • Inkluderar en återförslutningsbar påse för hygienisk förvaring och transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp FFABEK1P3 RD
Certifikat och efterlevnad EN 405:2001, A1:2009
Certifieringar (EN) EN 405:2001+A1:2009
Anslutningstyp Permanent
Färg Blått
Designtyp Halvmask
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Bonded Carbon
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Återanvändbar respirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Material för ansiktsdelen TPE
Selematerial Polyfenyleneter
Inkluderar FFABEK1P3 RD-filter
Material Huvudband Polyisopren
Modell 4279+